2,4,6-Trimethoxybenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23540.06
B23540.14
B23540.06EA
50.54
EUR
B23540.06
B23540.14
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 2571-54-2
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 140-143°
MDL No.: MFCD00001787
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₃ Teplota varu: 347 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 140…143 °C Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001787 Číslo CAS: 2571-54-2 EINECS: 219-917-4 |