Tlačiť
Anthranilonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
A89901-100G A89901-25G
SIALA89901-100GEA 171.68 EUR
SIALA89901-100G SIALA89901-25G
Anthranilonitrile, Sigma-Aldrich®
Anthranilonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota varu: 268 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007631
Číslo CAS: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III