Methyl-4-cyanobenzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
L08365.06
L08365.14
L08365.22
L08365.06EA
40.51
EUR
L08365.06
L08365.14
L08365.22
Methyl-4-cyanobenzoate ≥99%
Methyl-4-cyanobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 1129-35-7
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 142-144°/12mm
MDL No.: MFCD00001823
Vzorec:
C₉H₇NO₂ Teplota varu: 142…144 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 65…69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001823 Číslo CAS: 1129-35-7 EINECS: 214-443-4 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |