Tlačiť
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
133698-100G 133698-500G 133698-5G
SIAL133698-100GEA 68.99 EUR
SIAL133698-100G SIAL133698-500G SIAL133698-5G
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 272 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007439
Číslo CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
OSN: 3261
ADR: 8,II