Tlačiť
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
158560050 158560250 158561000 158565000
ACRO158560050EA 38.51 EUR
ACRO158560050 ACRO158560250 ACRO158561000 ACRO158565000
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 272 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…52 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007439
Číslo CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g