Tlačiť
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
546968-25G 546968-5G
SIAL546968-25GEA 704.77 EUR
SIAL546968-25G SIAL546968-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Číslo MDL: MFCD00051697
Číslo CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
OSN: 3265
ADR: 8,II