Tlačiť
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A10283.06 A10283.03 A10283.14
A10283.06EA 116.33 EUR
A10283.06 A10283.03 A10283.14
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2888-06-4 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: ca 21° Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2937139 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051697
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 102…104 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 21 °C
Hustota: 1,499
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051697
Číslo CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
OSN: 3265
ADR: 8,II