Tlačiť
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
356480010 356480050 356480250
ACRO356480010EA 34.38 EUR
ACRO356480010 ACRO356480050 ACRO356480250
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 102 °C (,9 mmHg)
Hustota: 1,499 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051697
Číslo CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %