Tlačiť
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14054.06 A14054.14
A14054.06EA 105.5 EUR
A14054.06 A14054.14
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-23-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5760 Melting Point: 26-28° Boiling Point: 150-152°/12mm Beilstein Reference: 974321 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051520
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 150…152 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 26…28 °C
Hustota: 1,548
Teplota vzplanutia: 140 °C (284 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051520
Číslo CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
OSN: 3265
ADR: 8,II