2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A15865.03
A15865.06
A15865.03EA
46.93
EUR
A15865.03
A15865.06
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 34732-09-7
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 2649436
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024871
Vzorec:
C₆H₂Cl₄O₂S Teplota tavenia: 61…65 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00024871 Číslo CAS: 34732-09-7 EINECS: 252-174-4 OSN: 3261 ADR: 8,II |