Tlačiť
4-Chlororesorcinol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene
B24076.14 B24076.22 B24076.36
B24076.14EA 34.37 EUR
B24076.14 B24076.22 B24076.36
4-Chlororesorcinol ≥98%
4-Chlororesorcinol
Purity: 98% CAS No.: 95-88-5 Molecular Formula: C6H5ClO2 Formula Weight: 144.56 Melting Point: 108-111° Boiling Point: 146-148°/18mm MDL No.: MFCD00002273
Vzorec: C₆H₅ClO₂
Mw: 144.56
Teplota varu: 146…148 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 108…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002273
Číslo CAS: 95-88-5
EINECS: 202-462-0