Tlačiť
4-chlorfenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Chlorophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
185787-100G 185787-500G 185787-5G
SIAL185787-100GEA 38.77 EUR
SIAL185787-100G SIAL185787-500G SIAL185787-5G
4-chlorfenol, Sigma-Aldrich®
4-chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Mw: 128.56
Teplota varu: 220
Teplota tavenia: 41…44 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002318
Číslo CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
OSN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173