Tlačiť
3-Chlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C62808-100G C62808-25G
SIALC62808-100GEA 129.16 EUR
SIALC62808-100G SIALC62808-25G
3-Chlorophenol, Sigma-Aldrich®
3-Chlorophenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Teplota varu: ∼214 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 31…34 °C
Hustota: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002256
Číslo CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173