Tlačiť
2,6-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D70201-100G D70201-25G
SIALD70201-100GEA 114.72 EUR
SIALD70201-100G SIALD70201-25G
2,6-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Teplota varu: ∼219 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 68 °C
Hustota: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002176
Číslo CAS: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099