Tlačiť
3,4-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D70406-25G D70406-5G
SIALD70406-25GEA 154.83 EUR
SIALD70406-25G SIALD70406-5G
3,4-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 66…68 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002258
Číslo CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
OSN: 2020
ADR: 6.1,III