Tlačiť
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
138630-500G 138630-5G
SIAL138630-500GEA 121.77 EUR
SIAL138630-500G SIAL138630-5G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
Mw: 202.55
Teplota varu: 315
Teplota tavenia: 52…54 °C
Hustota: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 194
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007075
Číslo CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
OSN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155