Tlačiť
2-Chloro-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C61208-10G C61208-50G
SIALC61208-10GEA 38.43 EUR
SIALC61208-10G SIALC61208-50G
2-Chloro-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
Teplota tavenia: 109…112 °C
Číslo MDL: MFCD00043910
Číslo CAS: 619-08-9
EINECS: 210-578-8