4-Amino-2-chlorophenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Chloro-4-hydroxyaniline
B23420.03
B23420.06
B23420.14
AB131342.0001
B23420.03EA
80.22
EUR
B23420.03
B23420.06
B23420.14
ABCRAB131342.0001
4-Amino-2-chlorophenol 99%
4-Amino-2-chlorophenol
Purity: 99%
CAS No.: 3964-52-1
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 150-153°
MDL No.: MFCD00128891
Vzorec:
C₆H₆ClNO Teplota tavenia: 150…153 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00128891 Číslo CAS: 3964-52-1 |