4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09
A11568.18
A11568.30
A11568.09EA
37.59
EUR
A11568.09
A11568.18
A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 5930-28-9
Molecular Formula: C6H5Cl2NO
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 2361665
Vzorec:
C₆H₅Cl₂NO Teplota varu: 304 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 164…169 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007875 Číslo CAS: 5930-28-9 EINECS: 227-671-4 |