Tlačiť
4-Chliranilin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C22415-100G C22415-1KG C22415-500G C22415-5G
SIALC22415-100GEA 37.01 EUR
SIALC22415-100G SIALC22415-1KG SIALC22415-500G SIALC22415-5G
4-Chliranilin, Sigma-Aldrich®
4-Chliranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
Mw: 127.57
Teplota varu: 232
Teplota tavenia: 69…71 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 120
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007835
Číslo CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
OSN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136