2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Chloro-1-isothiocyanato-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-isothiocyanato-5-nitrobenzene
L10898.03
L10898.06
L10898.03EA
25.91
EUR
L10898.03
L10898.06
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 23165-64-2
Molecular Formula: C7H3ClN2O2S
Formula Weight: 214.63
Odour: Irritating
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 2972987
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041244
Vzorec:
C₇H₃ClN₂O₂S Teplota tavenia: 95…99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041244 Číslo CAS: 23165-64-2 OSN: 2923 ADR: 8,III |