Tlačiť
3-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11999.06 A11999.14
A11999.06EA 66.99 EUR
A11999.06 A11999.14
3-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Chlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2392-68-9 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6585 Odour: Pungent Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 636856 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004805
Vzorec: C₇H₄ClNS
Teplota varu: 249…250 °C
Teplota tavenia: 45 °C
Hustota: 1,281
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004805
Číslo CAS: 2392-68-9
OSN: 2922
ADR: 8,III