Tlačiť
2-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
A18238.06 A18238.14
A18238.06EA 86.64 EUR
A18238.06 A18238.14
2-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Chlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2740-81-0 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6608 Odour: Pungent Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2081473 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004801
Vzorec: C₇H₄ClNS
Teplota varu: 260…262 °C
Hustota: 1,287
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004801
Číslo CAS: 2740-81-0
OSN: 2922
ADR: 8,III