Tlačiť
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene
B20178.06 B20178.14
B20178.06EA 33.89 EUR
B20178.06 B20178.14
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 6590-96-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 130-133°/2mm Beilstein Reference: 777072 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00037827
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
Teplota varu: 130…133 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 36…39 °C
Hustota: 1,410
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037827
Číslo CAS: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
OSN: 2923
ADR: 8,III