Tlačiť
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
B20930.06 B20930.14
B20930.06EA 45.26 EUR
B20930.06 B20930.14
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 6590-97-2 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6740 Odour: Irritating Boiling Point: 256-258° Beilstein Reference: 2091585 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041048
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
Mw: 204.08
Teplota varu: 256…258 °C
Hustota: 1.434
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041048
Číslo CAS: 6590-97-2
OSN: 2922
ADR: 8 III