Tlačiť
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12611.06 L12611.03
L12611.06EA 83.43 EUR
L12611.06 L12611.03
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 2958-62-5 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 104°(219°F) Odour: Irritating Melting Point: 43-46° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 2085601 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00019909
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Teplota varu: 218…220 °C
Teplota tavenia: 43…46 °C
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Číslo MDL: MFCD00019909
Číslo CAS: 2958-62-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II