Tlačiť
(4-Chlorfenyl)isokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
152277-100G 152277-5G
SIAL152277-100GEA 50.94 EUR
SIAL152277-100G SIAL152277-5G
(4-Chlorfenyl)isokyanát, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorfenyl)isokyanát
Vzorec: C₇H₄ClNO
Mw: 153.57
Teplota varu: 203
Teplota tavenia: 31…32 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002024
Číslo CAS: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 I