(4-Chlorfenyl)isokyanát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14966.06
A14966.14
A14966.22
A14966.06EA
28.52
EUR
A14966.06
A14966.14
A14966.22
(4-Chlorfenyl)isokyanát ≥98%
(4-Chlorfenyl)isokyanát
Purity: 98%
CAS No.: 104-12-1
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5618
Odour: Pungent
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 386235
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002024
Vzorec:
C₇H₄ClNO Mw: 153.57 Teplota varu: 203…204 °C Teplota tavenia: 29…31 °C Hustota: 1.200 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002024 Číslo CAS: 104-12-1 EINECS: 203-176-9 OSN: 2811 ADR: 6.1 II |