Tlačiť
(2-Chlorfenyl)isokyanát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21489.06 B21489.14
B21489.06EA 61.77 EUR
B21489.06 B21489.14
(2-Chlorfenyl)isokyanát ≥98%
(2-Chlorfenyl)isokyanát
Vzorec: C₇H₄ClNO
Mw: 153.57
Teplota varu: 189
Hustota: 1.273 g/cm³ (20 °C)
Číslo CAS: 3320-83-0
EINECS: 222-023-7
OSN: 3382
ADR: 6.1 I