Tlačiť
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 121.14 EUR
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
Teplota varu: 243 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 29…35 °C
Hustota: 1,38 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013859
Číslo CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
OSN: 2250
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %