2,4-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4-Dichlorophenylisocyantae
L11089.06
L11089.14
L11089.03
L11089.06EA
71.8
EUR
L11089.06
L11089.14
L11089.03
2,4-Dichlorophenyl isocyanate 96%
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 96%
CAS No.: 2612-57-9
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 80°/1mm
Beilstein Reference: 2090780
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002001
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NO Teplota varu: 80 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 57…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002001 Číslo CAS: 2612-57-9 EINECS: 220-040-4 OSN: 2250 ADR: 6.1,II |