Tlačiť
2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10421.03 L10421.06
L10421.03EA 30.28 EUR
L10421.03 L10421.06
2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98%
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 39920-37-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 101°/5mm Beilstein Reference: 608323 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00002003
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
Teplota varu: 101 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 42…46 °C
Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002003
Číslo CAS: 39920-37-1
EINECS: 254-699-4
OSN: 2250
ADR: 6.1,II