3,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16298.06
A16298.14
AB115816.0005
A16298.06EA
59.77
EUR
A16298.06
A16298.14
ABCRAB115816.0005
3,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 102-36-3
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 123°(253°F)
Odour: Irritating
Boiling Point: 118-120°/18mm
Beilstein Reference: 608325
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002017
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NO Teplota varu: 118…120 °C (18 mmHg) Teplota tavenia: 40…44 °C Teplota vzplanutia: 123 °C (253 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002017 Číslo CAS: 102-36-3 EINECS: 203-026-2 OSN: 2250 ADR: 6.1,II |