Tlačiť
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A11222.06 A11222.14
A11222.06EA 31.08 EUR
A11222.06 A11222.14
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 91170-93-3 Molecular Formula: C6H3Cl2FO2S Formula Weight: 229.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 104-105°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041444
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Mw: 229.06
Teplota varu: 104…105 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.610
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041444
Číslo CAS: 91170-93-3
OSN: 3265
ADR: 8 II