Tlačiť
3-Chloro-4-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
228583-100G 228583-25G
SIAL228583-100GEA 68.5 EUR
SIAL228583-100G SIAL228583-25G
3-Chloro-4-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Mw: 145.56
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 41…44 °C
Hustota: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007767
Číslo CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III