2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15848.03
A15848.06
A15848.14
A15848.03EA
50.94
EUR
A15848.03
A15848.06
A15848.14
2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 363-51-9
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Boiling Point: 67-69°/14mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040309
Vzorec:
C₆H₅ClFN Teplota varu: 67…69 °C (14 mmHg) Teplota tavenia: 31…32 °C Hustota: 1,316 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040309 Číslo CAS: 363-51-9 EINECS: 206-657-1 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |