Tlačiť
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26556.03 H26556.06
H26556.03EA 102.29 EUR
H26556.03 H26556.06
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 196194-58-8 Molecular Formula: C7H3ClF2O2 Formula Weight: 192.55 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD06203570
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Teplota tavenia: 183…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203570
Číslo CAS: 196194-58-8