Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
141240-100G 141240-25G
SIAL141240-100GEA 89.33 EUR
SIAL141240-100G SIAL141240-25G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 204
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003306
Číslo CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5