Tlačiť
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-p-anisic acid
A10106.06 A10106.14
A10106.06EA 75.01 EUR
A10106.06 A10106.14
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 37908-96-6 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 215-219° Beilstein Reference: 2087584
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Teplota tavenia: 215…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016512
Číslo CAS: 37908-96-6
EINECS: 253-708-9