Tlačiť
3-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C24604-100G C24604-25G
SIALC24604-100GEA 100.54 EUR
SIALC24604-100G SIALC24604-25G
3-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Mw: 156.57
Teplota varu: 281
Teplota tavenia: 122
Hustota: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002491
Číslo CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142