Tlačiť
2-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
135577-100G 135577-500G 135577-5G
SIAL135577-100GEA 35.02 EUR
SIAL135577-100G SIAL135577-500G SIAL135577-5G
2-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Teplota varu: 285 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 139…142 °C
Hustota: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002412
Číslo CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143