Tlačiť
2,5-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
144940-250G 144940-50G
SIAL144940-250GEA 417.78 EUR
SIAL144940-250G SIAL144940-50G
2,5-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 301
Teplota tavenia: 151…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002416
Číslo CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7