Tlačiť
2,4-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
139572-100G 139572-5G
SIAL139572-100GEA 43.26 EUR
SIAL139572-100G SIAL139572-5G
2,4-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002414
Číslo CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8