Ethyl-4-chlorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A12540.18
A12540.30
A12540.18EA
97.07
EUR
A12540.18
A12540.30
Ethyl-4-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-4-chlorobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 7335-27-5
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5240
Boiling Point: 237-239°
MDL No.: MFCD00013645
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ Teplota varu: 237…239 °C Hustota: 1,18 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013645 Číslo CAS: 7335-27-5 EINECS: 230-844-7 |