Tlačiť
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
234621-25G 234621-5G
SIAL234621-25GEA 113.52 EUR
SIAL234621-25G SIAL234621-5G
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Mw: 170.6
Teplota varu: 231
Teplota tavenia: 21
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000592
Číslo CAS: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1
Merck Index: 13,02142