Methyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
B21371.14
B21371.22
B21371.14EA
57.36
EUR
B21371.14
B21371.22
Methyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-3-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2905-65-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 99-101°/12mm
Beilstein Reference: 2045126
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00000592
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Mw: 170.6 Teplota varu: 99…101 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 20…22 °C Hustota: 1.227 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000592 Číslo CAS: 2905-65-9 EINECS: 220-814-1 Merck Index: 13,02142 |