Ethyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
L01065.06
L01065.14
L01065.06EA
28.24
EUR
L01065.06
L01065.14
Ethyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-3-chlorobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1128-76-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 118-120°/13mm
MDL No.: MFCD00013634
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ Teplota varu: 118…120 °C (13 mmHg) Hustota: 1,186 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013634 Číslo CAS: 1128-76-3 EINECS: 214-441-3 |