Methyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Chlorobenzoic acid emthyl ester
A11237.14
A11237.22
A11237.36
A11237.14EA
50.94
EUR
A11237.14
A11237.22
A11237.36
Methyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 610-96-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 1364684
MDL No.: MFCD00016337
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Teplota varu: 233…235 °C Hustota: 1,191 Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016337 Číslo CAS: 610-96-8 EINECS: 210-242-0 |