Tlačiť
Ethyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10141.14 A10141.22 A10141.36
A10141.14EA 32.77 EUR
A10141.14 A10141.22 A10141.36
Ethyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Teplota varu: 243 °C
Hustota: 1,194
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016338
Číslo CAS: 7335-25-3
EINECS: 230-842-6