Tlačiť
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichlorobenzoic hydrazide
B22383.03 B22383.06
B22383.03EA 41.66 EUR
B22383.03 B22383.06
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 62899-78-9 Molecular Formula: C7H6Cl2N2O Formula Weight: 205.04 Melting Point: 205-207° MDL No.: MFCD00833411
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂O
Mw: 205.04
Teplota tavenia: 205…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00833411
Číslo CAS: 62899-78-9